Documenti fondamentali
905518
Sigma-Aldrich
Ir(dFFppy)2(dtbbpy)PF6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H34F12IrN4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1021.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Punto di fusione
>300 °C
Attivazione fotocatalizzatore
465 nm
Stringa SMILE
FC1=C(C2=NC=C(F)C=C2)C([Ir]3([N]4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4C5=CC(C(C)(C)C)=CC=[N]53)C6=CC(F)=CC(F)=C6C7=CC=C(F)C=N7)=CC(F)=C1.FP(F)(F)(F)(F)F
Applicazioni
Ir(dFFppy)2(dtbbpy)PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Craig P Johnston et al.
Nature, 536(7616), 322-325 (2016-08-19)
In the past 50 years, cross-coupling reactions mediated by transition metals have changed the way in which complex organic molecules are synthesized. The predictable and chemoselective nature of these transformations has led to their widespread adoption across many areas of