908568
[Ir(dFCF3ppy)2-(5,5′-dCF3bpy)]PF6
≥95%
Sinonimo/i:
[5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-N]phenyl-C]Iridium(III) hexafluorophosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Attivazione fotocatalizzatore
460 nm
Stringa SMILE
[Ir+](c5c(c(cc(c5)F)F)c6ncc(cc6)C(F)(F)F)c3c(c(cc(c3)F)F)c4ncc(cc4)C(F)(F)F.FC(F)(F)c1cnc(cc1)c2ncc(cc2)C(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C12H6F6N2.2C12H5F5N.F6P.Ir/c13-11(14,15)7-1-3-9(19-5-7)10-4-2-8(6-20-10)12(16,17)18;2*13-8-2-3-9(10(14)5-8)11-4-1-7(6-18-11)12(15,16)17;1-7(2,3,4,5)6;/h1-6H;2*1-2,4-6H;;/q;;;-1;+1
QEXYETWHTSSWGM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
908568-100MG | |
908568-500MG |