929662
ElectroGreen®
NMP substitute for electronics – type 2, bio-sourced
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.05 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Descrizione
Relative Evaporation rate: <0.02
Hansen Solubility Parameters: SPd = 9.0; SPp = 6.8; SPh = 4.6.
for electronic purposes
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezze
≤0.05% Acidity (as lactic acid)
≤0.2 wt. % Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (each)
Residuo dopo evaporazione
≤0.05%
Colore
clear
Viscosità
32.9 cP(20 °C)
P. ebollizione
189 °C (initial)
Densità
0.996 at 25 °C (specific gravity)
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
This solvent blend consists of Dimethyl sulphoxide 50-70%; N,N-Dimethyloctanamide 20-30%; N,N-Dimethyldecan-1-amide 10-20%.
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)