929700
ElectroGreen®
Xylene substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
36 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Descrizione
RelativeEvaporation rate: 0.89
Hansen SolubilityParameters: SPd = 7.7; SPp = 3.1; SPh = 5.8
Specific Gravity (25°C): 0.8905
for electronic purposes
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
0.2% water (Karl Fischer)
Residuo dopo evaporazione
≤ 0.05%
Colore
clear
Viscosità
9.3 cP(20 °C)
P. ebollizione
80-160 °C
Compatibilità
suitable for acidity (<=0.09% as lactic acid)
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
This solvent blend consists of n-Butylacetate 50-70%, Ethyl lactate 20-30%, ethanol 20-30%, ethyl acetate 1-5%.
Applicazioni
It is readily recycled via distillation for repeated reuse, with no Global Warming compounds or Hazardous Air Pollutants.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
61.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
929700-1L | 4065268752272 |