929727
ElectroGreen®
Methyl Amyl Ketone substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
6.4 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Descrizione
Relative Evaporation rate: 0.247
Hansen SolubilityParameters: SPd = 7.7; SPp = 3.4; SPh = 6.7
Saggio
99% (GC)
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezze
≤0.09 wt. % Acidity (as lactic acid)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (each)
Residuo dopo evaporazione
≤0.05%
Colore
colorless
Viscosità
15.7 cP(20 °C)
P. ebollizione
111 °C
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
This solvent blend consists of Ethyl lactate 50-70%, iso-butanol 30-50%.
Applicazioni
Additionally, it is an excellent solvency for ink formulations with 20% to 30% more efficient in viscosity reduction than MAK, and it allows high loading capacity on ink formulations.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)