Documenti fondamentali
929417
Sigma-Aldrich
Ribavirin-(ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5)
≥98 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5C3H12N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.11
Purezza isotopica
≥98 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Spostamento di massa
M+5
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)