926760
PTABS
≥95%
Sinonimo/i:
4-(1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantan-1-ium-1-yl)butane-1-sulfonate, Kapdiphos
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
O=[S-](CCCC[N@+]1(C2)C[N@@]3C[N@@](C[P@]2C3)C1)(=[O-])=O
Categorie correlate
Applicazioni
PTABS is a water soluble phosphine ligand for use in a variety of cross-coupling reactions including Heck, Suzuki, and Sonagashira cross-couplings.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)