926167
Chitosan glycidyl methacrylate
Degree of methacrylation ~20%
Sinonimo/i:
Chitosan acrylate, Chitosan methacrylate, Methacrylate grafted chitosan, Methyl methacrylate modified chitosan
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CO[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](C)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1COCC(O)COC(C(C)=C)=O
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)