913057
Alginate methacrylate
medium viscosity, average degree of methacrylation 25%
Sinonimo/i:
AlMA, AlginateMA, Alginte, Methacrylate-modified alginate, Methacrylated alginate
Stato
(Powder or chunk(s) or fibers)
Colore
light yellow
Compatibilità
conforms to structure for NMR
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)