925489
IPr#−PEPPSI
Sinonimo/i:
Pd(IPr# )(3-Cl-py)Cl2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C98H76Cl3N3Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
1508.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Categorie correlate
Applicazioni
IPr#−PEPPSI is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)