Documenti fondamentali
915653
Sigma-Aldrich
IPr# HCl
Sinonimo/i:
1,3-Bis-(2,4,6-Tribenzhydrylphenyl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C93H73ClN2
Peso molecolare:
1254.04
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
>300 °C
Applicazioni
IPr#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)