924016
Silver bromide
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Argentous bromide, Silver monobromide, Silver(I) bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
432 °C (lit.)
Densità
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)