Documenti fondamentali
654981
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) bromide
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BiBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.998% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Catalyzes the formation of cyclic carbonates, which are important precursors for polycarbonates and other polymeric materials.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7