Documenti fondamentali
923028
Hexanoic acid-13C6
≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.11
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Spostamento di massa
M+6
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)