914002
Fmoc-Asp(CSY)-OH
≥95%
Sinonimo/i:
(S,Z)-4-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-carboxy-1-cyano-1-(dimethylsulfonio)but-1-en-2-olate, Asp with cyanosulfurylide (CSY)-protected carboxylic acid, Fmoc-protected aspartic acid for minimized aspartimide formation
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
157-162 °C
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)