912824
Butane-1,4-diammonium iodide
Sinonimo/i:
1,4-Butanediamine dihydriodide, 1,4-Butanediamine dihydroiodide, 1,4-Diaminobutane dihydriodide, Butane-1,4-diaminium iodide, Butane-1,4-diamino dihydriodide, Greatcell Solar®, NBUDAI
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Colore
beige
Stringa SMILE
I.I.NCCCCN
InChI
XZUCBFLUEBDNSJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)