639095
3-(Methylthio)propylamine
97%
Sinonimo/i:
1-Amino-3-(methylthio)propane, 3-(Methylmercapto)propylamine, 3-(Methylsulfanyl)propylamine, 3-(Methylthio)-1-propanamine, 3-(Methylthio)-1-propylamine, 3-Aminopropyl methyl sulfide, 3-Methylsulfanyl-1-propylamine, 3-Methylsulfanylpropan-1-amine, S-Methylhomocysteamine
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4940 (lit.)
P. ebollizione
169 °C (lit.)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
thioether
Stringa SMILE
CSCCCN
InChI
1S/C4H11NS/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?