912484
Carbazole-1,2,3,4,5,6,7,8-d8
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
carbazole, carbazole-d8
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D8HN
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥95% (CP)
Spostamento di massa
M+8
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)