Documenti fondamentali
8.20255
Sigma-Aldrich
Carbazole
for synthesis
Sinonimo/i:
Carbazole, Diphenylenimine, 9-Azafluorene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
201-696-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
powder
Potenza
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
355 °C/1013 hPa
Punto di fusione
244-246 °C
Temp. transizione
flash point 220 °C
Densità bulk
620 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 243 °C
Melting range (upper value): ≤ 246 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
428.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
220.0 °C - closed cup