910015
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecanoic acid
≥95%
Sinonimo/i:
Azido-PEG5-CH2CO2H, Azido-PEG5-acid, N3-PEG5-CH2COOH
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
(Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
azide
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(COCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)