909076
Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide)
average Mn (1,700-1,500-1,700), lactide:glycolide (95:5)
Sinonimo/i:
PLGA-PEG-PLGA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
semisolid
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide (95:5)
PM
PEG average Mn 1,500 (by NMR)
PLGA average Mn 3,400 (by NMR)
average Mn (1,700-1,500-1,700)
Colore
white to tan
Ind. polidispersione
≤2.0
<1.1 (Typical PEG PDI )
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)