937754
Poly(D,L-lactic-co-glycolic acid)-block-poly(glutamic acid)
PLGA average Mn 25,000, mol wt (PGlu average Mn 5,000), lactide:glycolide 50:50
Sinonimo/i:
Amphiphilic, Block polymer, Drug delivery, Glutamic acid, PLGA, PLGA-b-PGlu, Poly(glutamic acid), Polyaminoacids
About This Item
Prodotti consigliati
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 50:50
Livello qualitativo
PM
PLGA average Mn 25,000
(PGlu average Mn 5,000)
Colore
white to beige, powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)