908673
Nile blue acrylamide
Sinonimo/i:
Fluoresent monomer, Nile blue
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
crystals
Colore
dark blue to purple
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+](=C1C=C2Oc3c(c4c(c(c3)NC(=O)C=C)cccc4)N=C2C=C1)(CC)CC
InChI
1S/C23H21N3O2.ClH/c1-4-22(27)24-19-14-21-23(17-10-8-7-9-16(17)19)25-18-12-11-15(13-20(18)28-21)26(5-2)6-3;/h4,7-14H,1,5-6H2,2-3H3;1H
DSLXBAJBQIYISM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)