Documenti fondamentali
908266
Sigma-Aldrich
20α-Dihydroprogesterone-2,3,4,20,24-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C1613C5H32O2
Peso molecolare:
321.44
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C@@H]([13CH3])C1CCC2C3C([C@](C[13CH2]4)(C)C(CC3)=[13CH][13C]4=O)CC[C@@]21C
InChI
RWBRUCCWZPSBFC-ZEEYMKTLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)