Documenti
908231
Sigma-Aldrich
β-Muricholic acid-2,2,3,4,4-d5
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H35D5O5
Peso molecolare:
413.60
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
C[C@@H](CCC(O)=O)C1CCC2C3C([C@](CC([2H])([2H])[C@](O)([2H])C4([2H])[2H])(C)C4[C@H](O)[C@@H]3O)CC[C@@]21C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3