Key Documents
589446
Sigma-Aldrich
1-Phenylethan-1,2,2,2-d4-ol
98 atom % D
Sinonimo/i:
sec-Phenethyl-α,β,β,β-d4 alcohol, sec-Phenethyl-1,2,2,2-d4 alcohol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CD(OH)CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
P. eboll.
204 °C/745 mmHg
Punto di fusione
19-20 °C
Densità
1.045 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3,7D
WAPNOHKVXSQRPX-CWIRFKENSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)