Documenti fondamentali
907847
Sigma-Aldrich
HB(trip)2
≥95%
Sinonimo/i:
Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)borane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H47B
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.51
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
109-110 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
HB(trip)2 has been shown by the Hoveyda group to be a useful traceless protecting group for catalytic Z- and E-selective olefin metathesis.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Yucheng Mu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(16), 5365-5370 (2019-02-13)
An operationally simple in situ protection/deprotection strategy that significantly expands the scope of kinetically controlled catalytic Z- and E-selective olefin metathesis is introduced. Prior to the addition of a sensitive Mo- or Ru-based complex, treatment of a hydroxy- or a