907081
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine hydrochloride
average Mn 400, cross-linking reagent polymerization reactions
Sinonimo/i:
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine, PEG amine monomethacrylamide, PEG diamine mono methacrylamide, PEG methacrylamide, PEG monomethacrylamide, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine hydrochloride, average Mn 400
Stato
liquid
PM
average Mn 400 (by NMR)
average Mn 400
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Colore
pale yellow
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)