906026
Germanane
Sinonimo/i:
Germanium hydride, Germanium monohydride, Germylidyne
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[GeH4]
InChI
1S/GeH/h1H
ROUHNNRKLNITEM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The properties of Germananes readily depend on the identity of the terminating ligands, allowing these materials to be readily tailored for a broad array of applications. Here we summarize the synthesis, properties, and potential uses of germanane materials.