Documenti fondamentali
905445
Sigma-Aldrich
Pinacolyl alcohol-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
12C2C4H14O
Peso molecolare:
102.15
Codice UNSPSC:
12352001
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CC(C)(C)[13CH](O)[13CH3]
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)