905356
Rh2(R-PTAD)4
Sinonimo/i:
Tetrakis[(R)-(-)-(1-adamantyl)-(N-phthalimido)acetato]dirhodium(II)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[Rh]([Rh](OC(=O)[C@H](N%19C(=O)c%20c(cccc%20)C%19=O)C%17%16C[C@@H]%18C[C@@H](C[C@@H](C%18)C%17)C%16)OC(=O)[C@H](N%14C(=O)c%15c(cccc%15)C%14=O)C%12%11C[C@@H]%13C[C@@H](C[C@@H](C%13)C%12)C%11)(OC(=O)[C@H](N9C(=O)c%10c(cccc%10)C9=O)C76C[C@@H]8C[C@@H](C[C@@H]
InChI
1S/4C20H21NO4.2Rh/c4*22-17-14-3-1-2-4-15(14)18(23)21(17)16(19(24)25)20-8-11-5-12(9-20)7-13(6-11)10-20;;/h4*1-4,11-13,16H,5-10H2,(H,24,25);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*11-,12+,13-,16-,20?;;/m0000../s1
SGEDWOHAUXKUGM-VMLWFVNWSA-J
Applicazioni
Altre note
Asymmetric Synthesis of Tropanes by Rhodium-Catalyzed [4 + 3] Cycloaddition
Asymmetric [4 + 3] Cycloadditions between Vinylcarbenoids and Dienes: Application to the Total Synthesis of the Natural Product (−)-5-epi-Vibsanin E
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)