901708
Thiol-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
PEG average Mn 5000, PCL average Mn 5000
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or solid
PM
PCL average Mn 5000
PEG average Mn 5000
Colore
white to off-white
Ind. polidispersione
≤1.3 (By GPC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.