Documenti fondamentali
901047
Sigma-Aldrich
Molybdenum trioxide/PEDOT:PSS ink
viscosity 3 cP 
Sinonimo/i:
Avantama P-30, Ink for charge selective layers in printed electronics, MoO3/PEDOT:PSS dispersion, MoO3/PEDOT:PSS ink
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Descrizione
Solid content: 0.8 wt% crystalline MoO3/PEDOT:PSS
Stato
dispersion
Colore
dark blue
Dimensione particelle
10-30 nm
Viscosità
(25 °C) (6500s-1 shear rate)
3 cP
Applicazioni
This ink is for charge selective layers in printed electronics. This ink is for spin-coating, doctor blading, or slot-die.
Avvertenza
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake well.
  • Drying of deposited films at >100 °C.
Note legali
Product of Avantama Ltd.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
63.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.