900685
2,4,6-Tri(p-tolyl)pyrylium tetrafluoroborate salt
≥95%
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Punto di fusione
298-303 °C
Stringa SMILE
[B-](F)(F)(F)F.[o+]1c(cc(cc1c4ccc(cc4)C)c3ccc(cc3)C)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C26H23O.BF4/c1-18-4-10-21(11-5-18)24-16-25(22-12-6-19(2)7-13-22)27-26(17-24)23-14-8-20(3)9-15-23;2-1(3,4)5/h4-17H,1-3H3;/q+1;-1
BWOXOWBZXLPNEN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900685-250MG | 4061833259276 |