900554
Gold coated glass slide
layer thickness 100 nm , gold, size 75 mm × 25 mm × 1 mm
Sinonimo/i:
Fluorescence enhancing gold substrates, Plasmonic gold slides, Raman enhancing substrates, pGOLD™ slide
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Spessore strato
100 nm , gold
Misura
75 mm × 25 mm × 1 mm
Indice di rifrazione
n20/400 1.52 (lit.)
Dimensione particelle
~100 nm (APS)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
- Vis-IR extinction-peak wavelength: 580-620 nm.
- Vis-IR extinction-peak OD: 0.6-0.9
- Vis-IR extinction-peak OD-average: 0.6-0.8.
- Vis-IR extinction-peak OD-intraslide CV: <15%.
- Fluorescence enhancement: >50 times at 800 nm.
Applicazioni
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)