861049
Azure A chloride
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 70 %
Sinonimo/i:
Methylene blue
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 70%
Colore
blue to very dark blue
very dark green
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
λmax
633 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥11000 at 242-246 nm in H2O at -1
≥26000 at 287-291 nm in H2O
≥34000 at 620-634 μm in H2O
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC1=CC(SC(C2=N3)=CC(C=C2)=[N+](C)C)=C3C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3