227935
Azure B
prepared by direct synthesis
Sinonimo/i:
N,N,N′-Trimethylthionin, Azure I, Methyleneazure
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>85.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
205-210 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
λmax
648 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥13000 at 241-247 nm
≥36000 at 287-293 nm
≥67000 at 638-644 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?