Documenti fondamentali
860255
Sigma-Aldrich
6-Fluorotryptamine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
3-(2-Aminoethyl)-6-fluoroindole hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11FN2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
233-235 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NCCc1c[nH]c2cc(F)ccc12
InChI
1S/C10H11FN2.ClH/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8;/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2;1H
ODVDIBHWTMTHOS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Indole alkaloid drug candidates
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Demosthenes Fokas et al.
Molecular diversity, 9(1-3), 81-89 (2005-03-26)
A series of diverse indole-based chemotypes were synthesized from beta-tetrahydrocarboline (beta-THC) scaffolds prepared from commercially and readily available tryptamines and alpha-ketoesters. Diversity can be generated within these chemotypes through the following strategies: (a) appendage of substituents to the beta-THC scaffold