859885
(Z)-9-Tricosene
97%
Sinonimo/i:
cis-9-Tricosene, Muscalure
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
300 °C (lit.)
Densità
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19H,3-16,18,20-23H2,1-2H3/b19-17-
IGOWHGRNPLFNDJ-ZPHPHTNESA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?