Documenti fondamentali
808318
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-propionic acid-13C3
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
3-(3,5-Dihydroxyphenyl-propanoic acid-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C6H10O4
Peso molecolare:
185.15
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C]([13CH2][13CH2]C1=CC(O)=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5,10-11H,1-2H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,9+1
ITPFIKQWNDGDLG-SKBHVPMCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)