Documenti fondamentali
807591
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in water)
About This Item
Codice UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
Descrizione
Flash point >230 °F
Livello qualitativo
Stato
suspension
Concentrazione
5 mg/mL (in water)
diam. × lung.
60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
Colore
gray
Densità
1.0035 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807591-25ML4061832991047