Key Documents
803944
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2H3N3
Peso molecolare:
71.05
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
powder
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH]1=N[13CH]=NN1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1+1,2+1
NSPMIYGKQJPBQR-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)