803588
BM(PEG)2 (1,8-bismaleimido-diethyleneglycol)
Sinonimo/i:
1,2-Bis(2-maleimidoethoxy)ethane, 1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90%
Forma fisica
powder
PM
308.29
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C=CC1=O)N1CCOCCOCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-11-1-2-12(18)15(11)5-7-21-9-10-22-8-6-16-13(19)3-4-14(16)20/h1-4H,5-10H2
FERLGYOHRKHQJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reactive groups: maleimide (both ends)
- Reactive towards: sulfhydryl groups
- Long, pegylated, sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinkers, composed of maleimide groups and 2-unit polyethylene glycol spacer arm
- PEG spacers provide unique advantages, including enhanced solubility, increased stability, reduced tendency toward aggregation and reduced immunogenicity
- Pure compounds with defined structure and molecular weight, ensuring reproducible protein-modification effects
- Ideal for small molecule or peptide conjugations
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?