Documenti fondamentali
QBD10215
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-dPEG®3
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H34N4O9
Peso molecolare:
522.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N2(C(=O)C=CC2=O)CCC(=O)NCCCOCCOCCOCCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C24H34N4O9/c29-19(7-11-27-21(31)3-4-22(27)32)25-9-1-13-35-15-17-37-18-16-36-14-2-10-26-20(30)8-12-28-23(33)5-6-24(28)34/h3-6H,1-2,7-18H2,(H,25,29)(H,26,30)
IYCAHIIVLGRROV-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Bis-MAL-dPEG®3 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10215-50MG
QBD10215-1000MG