Documenti fondamentali
798754
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl-α-MIDA-boryl aldehyde
Sinonimo/i:
MIDA071, Cyclohexyl(6-methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)acetaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20BNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Livello qualitativo
Stato
powder
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(C=O)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO5/c1-15-7-12(17)19-14(20-13(18)8-15)11(9-16)10-5-3-2-4-6-10/h9-11H,2-8H2,1H3
UKMSPFKCLXGRMA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This boronic acid derivative is in a series of the first known stable α-boryl aldehyde species. Through the employment of the MIDA-protected boronic ester, this building block has been shown as a precursor to the synthesis of unnatural amino acids.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)