Documenti fondamentali
793418
Sigma-Aldrich
Phenyl-α-MIDA-boryl aldehyde
Sinonimo/i:
(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)(phenyl)acetaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14BNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.06
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
144-149 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(C=O)c2ccccc2
Applicazioni
This boronic acid derivative is in a series of the first known stable α-boryl aldehyde species. Through the employment of the MIDA-protected boronic ester, this building block has been shown as a precursor to the synthesis of unnatural amino acids.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)