797375
4,4′,4′′,4′′′-(Ethene-1,1,2,2-tetrayl)tetraphenol
Sinonimo/i:
4,4′,4′′,4′′′-(1,2-Ethenediylidene)tetrakisphenol, TPE-TOH, Tetra(4-hydroxyphenyl)ethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Stringa SMILE
OC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C26H20O4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16,27-30H
QQUZHNPGWNIYMK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.