Documenti fondamentali
796573
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
amine
ester
Stringa SMILE
CCOC(/C=C/N(C)C)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-10-7(9)5-6-8(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3/b6-5+
MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2