Documenti fondamentali
792586
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Indice di rifrazione
n20/D 1.474
Densità
1.052 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(N(C1)CC1=CC(OCC)=O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-5-16-10(14)6-9-7-13(8-9)11(15)17-12(2,3)4/h6H,5,7-8H2,1-4H3
WYWJZDFQQJTRDD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Building block used as a precursor to the synthesis of thia and oxa-azaspiro[3.4]octanes. As reported in the Carreira lab, the product can readily undergo [3+2] cycloadditions with dipolariphiles to generate a series of small-ring spirocycles.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.