Key Documents
792578
Sigma-Aldrich
Methyl 1-Boc-azetidine-3-carboxylate
95%
Sinonimo/i:
1-tert-Butyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452
Densità
1.072 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(N(C1)CC1C(OC)=O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-5-7(6-11)8(12)14-4/h7H,5-6H2,1-4H3
SECFRXGVLMVUPD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block used as a precursor to the synthesis of azaspiro[3.4]octanes developed in the Carreira group. This substrate can be readily functionalized via enolization at the 3-position in the presence of LDA.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.